1-Benzyl-D-proline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-D-Bzl-Pro-OH
OR305608-1G OR305608-5G
APOSOR305608-1GEA 70.1 EUR
APOSOR305608-1G APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.253 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656733
CAS nummer: 56080-99-0