Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 2-bromo-2-(2-cyanophenyl)ethanoate, 2-(1-Bromo-2-methoxy-2-oxoethyl)benzonitrile
OR30563-100MG OR30563-1G OR30563-250MG
APOSOR30563-100MGEA 141 EUR
APOSOR30563-100MG APOSOR30563-1G APOSOR30563-250MG
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Methyl bromo(2-cyanophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038664
CAS nummer: 885953-43-5
UN: 3265
ADR: 8,III