1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305630-1G OR305630-250MG
APOSOR305630-1GEA 0 EUR
APOSOR305630-1G APOSOR305630-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Formule: C₇H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999197
CAS nummer: 5654-95-5