1H-Indol-4-ylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305636-1G OR305636-250MG
APOSOR305636-1GEA 191 EUR
APOSOR305636-1G APOSOR305636-250MG
1H-Indol-4-ylacetic acid
1H-Indol-4-ylacetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09837549
CAS nummer: 16176-74-2