1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR305637-250MG OR305637-1G
APOSOR305637-250MGEA 132 EUR
APOSOR305637-250MG APOSOR305637-1G
1H-Indol-3-ylboronic acid 92%
1H-Indol-3-ylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094806
CAS nummer: 741253-05-4