6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Isoquinolin-6-yl)methanol, 6-(Hydroxymethyl)-2-azanaphthalene, Isoquinolin-6-ylmethanol
OR30565-1G OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA 360 EUR
APOSOR30565-1G APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11226912
CAS nummer: 188861-59-8