Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30574-1G OR30574-250MG
APOSOR30574-1GEA 74.6 EUR
APOSOR30574-1G APOSOR30574-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine 97%
Thieno[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631145
CAS nummer: 272-23-1