3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30578-1G OR30578-250MG
APOSOR30578-1GEA 368 EUR
APOSOR30578-1G APOSOR30578-250MG
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
3-Aminothieno[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₆N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869738
CAS nummer: 1159511-16-6