3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-6-azabenzo[b]thiophene, 3-Bromo-6-aza-1-benzothiophene
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 150 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₄BrNS
Smeltpunt: 97…98 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11052627
CAS nummer: 28783-17-7