3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30583-1G OR30583-250MG
APOSOR30583-1GEA 438 EUR
APOSOR30583-1G APOSOR30583-250MG
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869741
CAS nummer: 94191-12-5