3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR306025-1G OR306025-250MG
APOSOR306025-1GEA 913 EUR
APOSOR306025-1G APOSOR306025-250MG
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₃ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16308461
CAS nummer: 91427-34-8