2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR306041-100MG OR306041-1G OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA 366 EUR
APOSOR306041-100MG APOSOR306041-1G APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formule: C₁₃H₁₅BrO₃
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16458589
CAS nummer: 1226383-83-0