8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 8-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
OR30605-1G OR30605-250MG
APOSOR30605-1GEA 374 EUR
APOSOR30605-1G APOSOR30605-250MG
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Formule: C₇H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834590
CAS nummer: 929074-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III