3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR306108-1G OR306108-25G OR306108-5G
APOSOR306108-1GEA 162 EUR
APOSOR306108-1G APOSOR306108-25G APOSOR306108-5G
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17676116
CAS nummer: 1363404-87-8