5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR306261-1G OR306261-5G
APOSOR306261-1GEA 278 EUR
APOSOR306261-1G APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₉N₃
Kookpunt: 238 °C
Smeltpunt: 168…170 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059942
CAS nummer: 3524-49-0