1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 57 EUR
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₉N₃O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602189
CAS nummer: 1159737-11-7