2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 495 EUR
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703327
CAS nummer: 71904-80-8