3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR306500-1G OR306500-500MG
APOSOR306500-1GEA 876 EUR
APOSOR306500-1G APOSOR306500-500MG
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26096974
CAS nummer: 1439900-52-3