5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30656-1G OR30656-25G OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA 29.2 EUR
APOSOR30656-1G APOSOR30656-25G APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀BrN
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038481
CAS nummer: 69383-60-4