4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 199 EUR
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₇H₆Cl₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869749
CAS nummer: 1072895-86-3