4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 579 EUR
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formule: C₈H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22379683
CAS nummer: 1365763-16-1