3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Carboxy-3-methyl-1H-indole
OR30661-100MG OR30661-1G OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA 51.2 EUR
APOSOR30661-100MG APOSOR30661-1G APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869751
CAS nummer: 1159511-18-8