6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR306620-1G OR306620-100MG OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA 389 EUR
APOSOR306620-1G APOSOR306620-100MG APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255573
CAS nummer: 75893-75-3