5-Cyclopropylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 658 EUR
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802408
CAS nummer: 893738-23-3