5-Cyclopropylpicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR306657-1G OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA 577 EUR
APOSOR306657-1G APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17259279
CAS nummer: 1174322-66-7