3-Cyclopropylisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 579 EUR
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261166
CAS nummer: 1256785-01-9