3-Bromo-5-azaindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30681-1G
OR30681-250MG
OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA
95
EUR
APOSOR30681-1G
APOSOR30681-250MG
APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Formule:
C₇H₅BrN₂ Smeltpunt: 184…190 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD08690126 CAS nummer: 23612-36-4 |