1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Indazole-3-carbaldehyde
OR30687-1G OR30687-5G OR30687-10G
APOSOR30687-1GEA 29.2 EUR
APOSOR30687-1G APOSOR30687-5G APOSOR30687-10G
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Smeltpunt: 141…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972468
CAS nummer: 5235-10-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable