2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307017-1G OR307017-250MG
APOSOR307017-1GEA 555 EUR
APOSOR307017-1G APOSOR307017-250MG
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Formule: C₆H₆N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20367091
CAS nummer: 1339085-85-6