(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307035-5G OR307035-1G OR307035-25G
APOSOR307035-5GEA 179 EUR
APOSOR307035-5G APOSOR307035-1G APOSOR307035-25G
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179099
CAS nummer: 192330-11-3