tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 129 EUR
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Formule: C₉H₁₅NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04113636
CAS nummer: 104227-71-6