N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl [(2R)-1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl]carbamate, (R)-tert-Butyl (1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl)carbamate
OR307123-1G OR307123-5G OR307123-25G
APOSOR307123-1GEA 33.7 EUR
APOSOR307123-1G APOSOR307123-5G APOSOR307123-25G
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol
Formule: C₉H₁₉NO₄
Kookpunt: 95…97 °C (0,8 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD20261174
CAS nummer: 183793-49-9