cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: cis-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 175 EUR
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311246
CAS nummer: 1011-85-4