3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307162-1G OR307162-250MG OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA 168 EUR
APOSOR307162-1G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441764
CAS nummer: 784193-37-9