3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 281 EUR
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂IN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25976491
CAS nummer: 1395443-08-9