Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Ethoxycarbonyl)-3-iodo-1H-pyrazole
OR307164-1G OR307164-250MG OR307164-5G
APOSOR307164-1GEA 67.2 EUR
APOSOR307164-1G APOSOR307164-250MG APOSOR307164-5G
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18072591
CAS nummer: 827316-43-8