4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 137 EUR
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22543653
CAS nummer: 1024120-52-2