1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(1-Ethoxy-ethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
OR307170-1G OR307170-25G OR307170-5G
APOSOR307170-1GEA 43.8 EUR
APOSOR307170-1G APOSOR307170-25G APOSOR307170-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁IN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123601
CAS nummer: 575452-22-1