1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307171-1G OR307171-5G
APOSOR307171-1GEA 22 EUR
APOSOR307171-1G APOSOR307171-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24540501
CAS nummer: 815608-06-1