1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307174-1G OR307174-5G
APOSOR307174-1GEA 51.2 EUR
APOSOR307174-1G APOSOR307174-5G
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Formule: C₄H₄N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09759205
CAS nummer: 1197230-88-8