1-Benzofuran-7-ylmethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307184-1G OR307184-250MG
APOSOR307184-1GEA 301 EUR
APOSOR307184-1G APOSOR307184-250MG
1-Benzofuran-7-ylmethanol
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Formule: C₉H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441765
CAS nummer: 209256-55-3