1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307245-1G OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA 577 EUR
APOSOR307245-1G APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₉Cl
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15527175
CAS nummer: 10292-67-8