1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307247-1G
OR307247-5G
APOSOR307247-1GEA
395
EUR
APOSOR307247-1G
APOSOR307247-5G
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Formule:
C₉H₉Cl Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD15527177 CAS nummer: 1798-84-1 |