2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyclopropylphenylboronic acid, (2-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307248-1G OR307248-5G OR307248-250MG
APOSOR307248-1GEA 156 EUR
APOSOR307248-1G APOSOR307248-5G APOSOR307248-250MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12760762
CAS nummer: 1373393-41-9