3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 162 EUR
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11110340
CAS nummer: 1049730-10-0