3-Cyclopropylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307256-1G OR307256-5G
APOSOR307256-1GEA 162 EUR
APOSOR307256-1G APOSOR307256-5G
3-Cyclopropylaniline 95%
3-Cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802404
CAS nummer: 485402-64-0