4-Cyclopropylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307257-1G OR307257-5G
APOSOR307257-1GEA 123 EUR
APOSOR307257-1G APOSOR307257-5G
4-Cyclopropylaniline
4-Cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019219
CAS nummer: 3158-71-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable