2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR307258-1G OR307258-250MG OR307258-5G
APOSOR307258-1GEA 248 EUR
APOSOR307258-1G APOSOR307258-250MG APOSOR307258-5G
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
2-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802676
CAS nummer: 893738-68-6