3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307259-1G OR307259-250MG
APOSOR307259-1GEA 285 EUR
APOSOR307259-1G APOSOR307259-250MG
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂ClIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28975224
CAS nummer: 27258-13-5