4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307260-1G OR307260-250MG OR307260-5G
APOSOR307260-1GEA 226 EUR
APOSOR307260-1G APOSOR307260-250MG APOSOR307260-5G
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28975225
CAS nummer: 27258-14-6